Learn More
Fisherbrand™ Autoklavierbare HD Abfallbeutel für biologische Gefahrenstoffe
Artikelnummer. p-31496 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
24 x 12 in.
30 x 24 Zoll (76 x 61 cm)
35 x 24 in.
Packungsgröße:
100 Stück
Artikelnummer. 18386533
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Stoßfeste und reißfeste Autoklavierbeutel für die Abfallsterilisation. Fisherbrand™ orange Autoklavbeutel ohne Sterilisationsanzeige bestehen aus hochdichtem Polyethylen.
Für biologischen Sondermüll. Mit Biohazard-Symbol. Haltbares PE. Besonders reissfest. Bei 121°C autoklavierbar. ASTM-geprüft.
Typ: 610/300
Compliance
Führen Sie ASTM™ Tests zur Stoß- und Reißfestigkeit durch.
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ASTM
Verschlusstyp Ohne
Farbe Orange with Black Print
Abmessungen (L x B) 24 x 12 in.
Länge (metrisch) 61 cm
Breite (metrisch) 30 cm
Autoklavierbar Autoklavierbar
Enthält Bedruckt in englischer Sprache
Breite (angloamerikanisch) 12 in.
Länge (angloamerikanisch) 24 in.
Dicke 38 micron
Material HDPE
Temperatur (metrisch) 127 °C