Learn More
Fisherbrand™ Autoklavierbare HD Abfallbeutel für biologische Gefahrenstoffe
Stoßfeste und reißfeste Autoklavierbeutel für die Abfallsterilisation. Fisherbrand™ orange Autoklavbeutel ohne Sterilisationsanzeige bestehen aus hochdichtem Polyethylen.
Marke:  Fisherbrand™ 01815B
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10440633
  • 46.00 € / 100 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Stoßfeste und reißfeste Autoklavierbeutel für die Abfallsterilisation. Fisherbrand™ orange Autoklavbeutel ohne Sterilisationsanzeige bestehen aus hochdichtem Polyethylen.
  • Stoßfest und reißfest
  • Hellorange
  • Konstruktion aus Polyethylen hoher Dichte
Compliance
Führen Sie ASTM™ Tests zur Stoß- und Reißfestigkeit durch.
Spezifikation
Spezifikation
ASTM
Orange bedruckt
76 cm
Autoklavierbar
24 in.
38 micron
127 °C
Ohne
30 x 24 Zoll (76 x 61 cm)
61 cm
Bedruckt in englischer Sprache
30 in.
HDPE
Name des Produkts
Fisherbrand™ Autoklavierbare HD Abfallbeutel für biologische Gefahrenstoffe > Größe: 24 x 30 Zoll (B x L)