Beschreibung
- Mit geriffeltem Griff für bessere Kontrolle
- Aus antimagnetischem Edelstahl hergestellt
- Breite Spitze: 0,25 x 0,02 Zoll (0,64 x 0,051 cm)
- Ideal zum Aufnehmen von Filterpapier
- Gesamtlänge: 4,75 in., L: 4,75 in. (120 mm); B: 0,393 in. (10 mm); H: 0,06 in. (1,5 mm)
Spezifikation
Abgeschrägte, flache Spitze | |
Edelstahl | |
Pinzette | |
Riffelung an den Griffen |
4,75 in. | |
120 mm | |
Sezieren, Forschung, Labore, Handhabung von Kleinteilen, Aufnahme von Filterpapier |