Learn More
Fisherbrand™ Nicht steriles Mikrozentrifugenröhrchen mit Gewindeende ohne Verschlusskappen
Verschiedene Ausführungen mit Sockel- oder Konusboden
19.20 € - 26.85 €
Produktcode | Marke | Farbe | Kapazität (metrisch) | Max. RZB | Bodenform | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Kapazität (metrisch) | Max. RZB | Bodenform | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
15321129
|
Fisherbrand™
516-FIS |
Naturfarben | 0.5 ml | 30000 x g | Stehrand |
26.85 €
500 Stück |
Verfügbar ab: 02-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
15331129
|
Fisherbrand™
528-FIS |
Naturfarben | 1.5 ml | 18000 x g | Stehrand |
19.20 €
500 Stück |
Verfügbar ab: 16-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
Beschreibung
Verschiedene Ausführungen mit Sockel- oder Konusboden
- Mit Schraubgewinde für farbigen Kappen (gesondert erhältlich)
- Silikonisierte Röhrchen mit konischem Boden oder mit niedriger Retention ebenfalls erhältlich
Spezifikation
Unsteril | |
Schraubverschluss |