Learn More
Fisherbrand™ Nicht steriles Mikrozentrifugenröhrchen mit Gewindeende ohne Verschlusskappen
GREENER_CHOICE
Verschiedene Ausführungen mit Sockel- oder Konusboden
Marke:  Fisherbrand™ 516-FIS
18.57 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15321129
  • 26.85 € / 500 Stück
Verfügbar ab: 02-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Verschiedene Ausführungen mit Sockel- oder Konusboden
  • Mit Schraubgewinde für farbigen Kappen (gesondert erhältlich)
  • Silikonisierte Röhrchen mit konischem Boden oder mit niedriger Retention ebenfalls erhältlich
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
30000 x g
Naturfarben
Unsteril
Schraubverschluss
0.5 ml
Polypropylen
Nein
Stehrand