Learn More
Fisherbrand™ Nichrome Inoculating Needles with Handles
Available in two needle gauges
9.80 €
Spezifikation
Länge (angloamerikanisch) | 3,93 in. |
---|---|
Länge (metrisch) | 10 cm |
Material | Nichrome |
Produkttyp | Impfnadel |
Länge (angloamerikanisch) Griff | 7,25 in. |
Beschreibung
- Consist of a straight wire fixed into an aluminum handle
- Handle is 7.25 in. long (18.4cm) and has a tapered end
- Wire is 100mm long
Spezifikation
3,93 in. | |
Nichrome | |
7,25 in. | |
Aluminiumgriff |
10 cm | |
Impfnadel | |
18,4 cm |