Learn More
Fisherbrand™ Mikrospatel-Set
Vier verschiedene Spatel mit farbcodierten Kunststoffgriffen
Marke: Fisherbrand™ 3300
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Set of four with plastic, color-coded handles
- Dosierung und Transfer von Proben beim Wiegen
- Zugabe von geringsten Mengen von Klebstoff zum Fixieren von Proben, Auftragen von Pasten und Mischen körniger Proben
- Klingen aus Edelstahl mit flachem Ende
- Klingen in vier Größen: 0.1, 0.3, 0.5 und 1.0 mm
- Gesamtlänge: 6 cm (2.5 in.)
Spezifikation
Mikrospatel-Set | |
Zum Dosieren und Übertragen von Proben während des Wiegens; kann außerdem zum Fixieren von Proben, zum Auftragen von Pasten und Mischen körniger Proben verwendet werden, indem winzige Mengen Klebstoff aufgebracht werden | |
6.35 cm |
Waagen, Mikroskope und Wägeschiffchen | |
2,5 in. |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Mikrospatel-Set > Microspatula set
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur