Learn More
Fisherbrand™ Magnetrührstäbe
Artikelnummer. 11706408 Alle ansehen Cole-Parmer Produkte
Click to view available options
Menge:
12
18
Form:
Achteck
Polygon
Farbe:
Weiß
Packungsgröße:
1 Stück
12 Stück
Artikelnummer. 11706408
Marke: Fisherbrand™ 0477598
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Rührstäbchen-Sortimente werden in einer praktischen Aufbewahrungsbox geliefert. Fisherbrand™ Magnetrührstäbe enthalten PTFE-gekapselte Alnico-Magnete und sind in verschiedenen Größen erhältlich.
  • Wählen Sie aus Sortimenten in den Formen Oktagon, zylindrisch, Polygon, Mikro, Ei-Form oder Spinplus™
  • Reibungsarme Beschichtung aus PTFE USP Klasse VI, FDA-Gütegrad; langlebig und inert
  • Hergestellt in einer registrierten ISO 9001:2008-Einrichtung mit SGS-Zertifizierung
  • Autoklavierbar
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Zertifizierung/Konformität ISO 9001:2008
Farbe Weiß
Enthält Je zwei Stück in den folgenden Größen: 0.39 x 0.23 in., 0.6 x 0.23 in., 0.78 x 0.27 in., 0.98 x 0.31 in., 1.18 x 0.31 in., 1.57 x 0.31 in., 1.9 x 0.31 in., 2.36 x 0.31 in. und 3.14 x 0.39 in.
Beschichtung PTFE
Durchmesser (metrisch) 5.8 mm, 6.9 mm, 7.9 mm, 9.9 mm
Länge (metrisch) 9.9 mm, 15.2 mm, 19.8 mm, 30 mm, 39.9 mm, 48.3 mm, 59.9 mm, 79.8 mm
Material Alnico-Magnet
Menge 18
Form Polygon
Typ Rührstab