Learn More
Fisherbrand™ Silikonbehandelte Mikrozentrifugenröhrchen mit niedriger Retention
Der Snap-Cap™ Deckel dichtet sicher ab — selbst über längere Zeiträume
Marke: Fisherbrand™ 502GRD-SC-FIS
24.29 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21938" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Der Snap-Cap™ Deckel sorgt für eine sichere Versiegelung – auch über längere Zeiträume hinweg. Kritische Anwendungen, bei denen eine gründliche Probenrückgewinnung ausschlaggebend ist
- Aus langlebigem, chemisch beständigem Polypropylen
- Das 0.6 ml-Röhrchen ist in 0.2 ml-Schritten graduiert, das 1.5 ml-Röhrchen in 0.5 ml-Schritten mit zusätzlicher Graduierung bei 0.1 und das 2.0 ml-Röhrchen in 0.5 ml-Schritten
- Für den Einsatz in kritischen Anwendungsbereichen konzipiert, bei denen es auf die Rückgewinnung winziger Probenmengen ankommt
- Beständig gegen Drehzahlen von 30,000 x g
- Empfohlen für den Einsatz vom Tiefkühlgerät zur Zentrifuge
- Autoklavierbar bis 120 °C und beständig gegen Tieftemperaturen bis -80 °C
Bestellinformation
Unsterile Röhrchen werden in der Großpackung geliefert. Sterile Röhrchen (naturfarben) sind einzeln verpackt.
Spezifikation
Schnappverschluss | |
30000 xg | |
0.6 ml | |
30 mm | |
Kritische Anwendungen, bei denen eine gründliche Probenrückgewinnung ausschlaggebend ist | |
Unsteril | |
Schnappverschluss |
10 mm | |
Ja | |
Naturfarben | |
Polypropylen | |
Großpackung | |
Ja |