Learn More
Fisherbrand™ Linsenpapier
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
4 x 6 in.
6 x 8 in. Tücher
Menge:
100 Blatt/Beutel, 12 Beutel/Packung
50 Blatt/Beutel, 12 Beutel/Packung
Beschreibung
Zur Reinigung von Glaslinsen
Broschüre
- Zerkratzt Glaslinsen, Objektive oder andere empfindliche Oberflächen niemals
- Wird nicht rau und sammelt nicht so leicht Staub oder Fett an
- Die praktisch fusselfreien Blätter werden zur einfachen Entnahme in ein Heft geklebt und darin gebunden
- Dasselbe Papier wie oben, aber in einer praktischen Spenderbox zur schnellen Entnahme einzelner Blätter mit einer Einzelblattgröße von 5 in. L × 7 in. B (13 × 18 cm)
Spezifikation
Spezifikation
Produkttyp | Linsenreinigungspapier |
Abmessungen (L x B) | 4 x 6 in. |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zur Reinigung von Glaslinsen |
Menge | 50 Blatt/Beutel, 12 Beutel/Packung |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
1 Ergebnisse gefunden
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
9296216 | Analysenzertifikat | 08/06/2021 | 11996 |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Linsenpapier >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur