Learn More
Fisherbrand™ Polypropylen-Röhrchengestell
GREENER_CHOICE
Passen Sie Ihr Röhrchengestell an. Fisherbrand™ Vierseitige Röhrchengestelle mit Stecksystem verwenden ein ausgeklügeltes System von ineinander greifenden 4-Wege-Gestellen. Drehen Sie die Gestelle, um 50 ml-, 15 ml-, 1,5 ml- oder 0,5 ml-Röhrchen aufzunehmen, und verbinden Sie sie dann zu der von Ihnen benötigten Gestellgröße. Aus robustem, autoklavierbarem Polypropylen.
69.25 € - 72.02 €
Spezifikation
Produkttyp 4-Wege Mikroröhrchen-Rack
Autoklavierbar Autoklavierbar
Aufnahmevermögen Röhrchen (4 x 50 ml konisch, 12 x 15 ml konisch, 32 x 1,5 ml Mikroröhrchen oder 32 x 0,5 ml Mikroröhrchen)
Material Polypropylen
Abmessungen (L x B x H) 17,4 x 9,5 x 5,2 cm
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 7
Produktcode Marke Farbe Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Farbe Preis Menge & Verfügbarkeit  
11770045
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
HS29022BF
Blau
69.25 €
5 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
11750334
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
HS29022AF
Naturfarben
69.25 €
5 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
11790045
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
HS29022FF
Orange fluoreszierend
72.02 €
5 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
11760334
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
HS29022CF
Grün fluoreszierend
69.25 €
5 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
11780045
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
HS29022DF
Pink fluoreszierend
72.02 €
5 Stück
Verfügbar ab: 04-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11770334
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
HS29022EF
Gelb fluoreszierend
69.25 €
5 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
11700055
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
HS29022G
Blau/grün/rosa/gelb/orange
69.25 €
5 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Passen Sie Ihr Röhrchengestell an. Fisherbrand™ Vierseitige Röhrchengestelle mit Stecksystem verwenden ein ausgeklügeltes System von ineinander greifenden 4-Wege-Gestellen. Drehen Sie die Gestelle, um 50 ml-, 15 ml-, 1,5 ml- oder 0,5 ml-Röhrchen aufzunehmen, und verbinden Sie sie dann zu der von Ihnen benötigten Gestellgröße. Aus robustem, autoklavierbarem Polypropylen.
  • 50 ml-Röhrchen, 4 Wells (30 mm Durchmesser), 15 ml-Röhrchen, 12 Wells (17,5 mm Durchmesser), 0,5 ml-Röhrchen, 32 Wells (8,2 mm Durchmesser), 1,5/2,0 ml-Röhrchen, 32 Wells (11,6 mm Durchmesser)
  • Hergestellt aus Polypropylen
  • Autoklavierbar
Bestellinformation
Abmessungen: (L x B x H) 2 x 3.5 x 7 in. (5 x 8.9 x 17.8 cm)
Spezifikation
Spezifikation
4-Wege Mikroröhrchen-Rack
Röhrchen (4 x 50 ml konisch, 12 x 15 ml konisch, 32 x 1,5 ml Mikroröhrchen oder 32 x 0,5 ml Mikroröhrchen)
17,4 x 9,5 x 5,2 cm
6.9 Zoll
3,7 in.
2 in.
Autoklavierbar
Polypropylen
17,4 cm
9,5 cm
5,2 cm
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Polypropylen-Röhrchengestell