Learn More
Humidity Sponge™ Trockenmittel, Fenstertyp, Fisherbrand™
Artikelnummer. 11724366 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Chemischer Name oder Material:
Fisherbrand™ Humidity Sponge™ Trockenmittel
Packungsgröße:
40 Stück
Artikelnummer. 11724366
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
Erfüllen Sie alle Trocknungsanforderungen mit diesen feuchtigkeitsaufnehmenden Schwämmen. Die Fisherbrand™ Humidity Sponge™ Trockenmittel vom Fenster-Typ sind nicht toxisch und in Reinräumen der Klasse M3,5 einsetzbar.
Erfüllen Sie alle Trocknungsanforderungen mit diesen Feuchtigkeitsschwämmen. Fisherbrand™ Dessicant Window Type Humidity Sponges™ sind ungiftig und für Reinräume der Klasse M3.5 geeignet.
  • Beutel führen zu einer Feuchtigkeitsaufnahme von 37 %
  • Die Anzeigen zeigen an, wenn die Feuchtigkeitskapazität erreicht wurde
  • Ein Beutel hält 16 % Feuchtigkeit in einem Behälter mit einem Volumen von zwei Gallonen (476 cu. in.) zurück.
  • Beutelgröße: 7,6 x 7,6 x 0,6 cm (3 x 3 x 1/4 in.) 
Spécification
Chemischer Name oder Material Fisherbrand™ Humidity Sponge™ Trockenmittel
CAS 1302-78-9
Material Sodium Calcium Aluminosilicate Hydrate
Menge 40 Pk.
Güte Certified
Gewicht Each bag weighs 10 g (0.35 oz.)
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis