Learn More
Fisherbrand™ Strapazierfähige Allzwecktrichter
GREENER_CHOICE
Optimal für dauerhafte Laborarbeiten und hohe Beanspruchung
Marke:  Fisherbrand™ 300800-0800
14.55 EUR gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12622445
  • 24.15 € / 3 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Hervorragend geeignet für fortlaufende Laborarbeiten und anspruchsvolle Aufgaben
  • Langlebige Konstruktion aus Polypropylen mit Außenrillen und -rippen zur Verhinderung einer Dampfblasenbildung
  • Autoklavierbar bei 120 °C (248 °F)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
20,3 cm
Polypropylen
Ja
500 ml
20.5 cm