Learn More
Fisherbrand™ Strapazierfähige Allzwecktrichter
Beschreibung
Hervorragend geeignet für fortlaufende Laborarbeiten und anspruchsvolle Aufgaben
- Langlebige Konstruktion aus Polypropylen mit Außenrillen und -rippen zur Verhinderung einer Dampfblasenbildung
- Autoklavierbar bei 120 °C (248 °F)
Spezifikation
10.3 cm | |
Polypropylen | |
Ja |
140 ml | |
11.5 cm |