Learn More
Fisherbrand™ Strapazierfähige Allzwecktrichter
GREENER_CHOICE
Optimal für dauerhafte Laborarbeiten und hohe Beanspruchung
Marke:  Fisherbrand™ 300800-0638
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11917914
  • 202.00 € / 24 Stück
Verfügbar ab: 22-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Hervorragend geeignet für fortlaufende Laborarbeiten und anspruchsvolle Aufgaben
  • Langlebige Konstruktion aus Polypropylen mit Außenrillen und -rippen zur Verhinderung einer Dampfblasenbildung
  • Autoklavierbar bei 120 °C (248 °F)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
15.5 cm
Polypropylen
Ja
410 ml
17.7 cm