Learn More
Fisherbrand™ Heavy-Duty Brushes
Artikelnummer. 15898867 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
40,64 cm
Länge (metrisch) Borste:
13 cm
Durchmesser (metrisch) Borste:
7,6 cm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15898867
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Fisherbrand™ Hochbelastbare Bürsten verfügen über spiralgewickelte Borsten zur Reinigung von Bechern.
Fisherbrand™ Hochbelastbare Bürsten verfügen über spiralgewickelte Borsten zur Reinigung von Bechern.
  • Extraschweres Büschel am Ende
  • Holzgriff
Spezifikation
Produkttyp Bürste für hohe Belastung
Griffmaterial Holz
Spitzentyp Büschelende
Farbe Schwarz
Durchmesser (angloamerikanisch) Borste 3 Zoll
Durchmesser (metrisch) Borste 7,6 cm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zum Reinigen von Bechern
Länge (angloamerikanisch) 16 in.
Länge (angloamerikanisch) Borste 5 in.
Länge (metrisch) 40,64 cm
Länge (metrisch) Borste 13 cm