Learn More
Fisherbrand™ Heizhaube Fisherbrand, 100 ml, 230V, max. 450°C, Für Temperaturen bis max. 450°C. Leistung 80W.
Erreicht maximale Temperaturen von 450 °C. Fisherbrand™ Heizmantel mit Steuerung verwendet ein einzigartiges Luftstromsystem, um das Äußere kühl zu halten.
Marke:  Fisherbrand™ 10083-49
Artikelnummer. 10250590
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Doppelt abgesicherter und geerdeter Bildschirm
  • Heizelementkartuschen sind austauschbar
  • Keine externen Regler erforderlich
  • Leuchten für ‚Heizung ein‘ und ‚Power-On‘
  • Maximale Elementtemperatur 450 °C
  • Fassungsvermögen des Kolbens: 100 ml
  • Anforderungen an die Elektrik: 230 V/50 Hz/80 W
Spezifikation
Spezifikation
100 ml
80 W
450 °C
230 V, 50 Hz
Mantel mit Steuerung