Learn More
Fisherbrand™ Tragbares pH-Wert-/ORP-Messgerät Accumet AE6AK, in Transportkoffer
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Bereich (pH):
0 bis 14
Packungsgröße:
1 Stück
Description
Fisherbrand Handgerät pHmeter Accumet AE6AK, in Transportkoffer
Beschreibung
Produktmerkmale:
- Mehrpunkt-Drucktastenkalibrierung (bis zu fünf Punkte) mit ±1 % voller Skalengenauigkeit
- Möglichkeit einer schnellen, einfachen automatischen Kalibrierung bzw. kundenspezifischen manuellen Kalibrierung in Probennähe
- Automatische Bereichswahl für Leitfähigkeits-/TDS-Messungen für schnelles Ansprechen und beste Auflösung über den großen Messbereich hinweg
- Automatischer Temperaturausgleich (ATC) für eine optimale Genauigkeit bei schwankenden Temperaturen
- Die “Haltefunktion” friert kurzzeitig den Messwert ein, wodurch bequemes Ablesen möglich ist
- Automatische Abschaltung spart Batterie bei Nichtgebrauch
- Selbstdiagnose mit Meldungscodes für einfache Fehlersuche
- Das große, einstellbare LCD-Display bietet eine optimale Anzeige auch bei größerer Entfernung
- Elektrode mit integrierter ATC, ausgelegt für minimalen Luftblaseneinschluss während der Messung
- Gummi schützt das Messgerät vor versehentlichen Stößen und verfügt über einen stabilen integrierten Ständer für eine einfache Bedienung auf dem Labortisch
Anwendungen:
- Routinetests: Für schnelle und genaue Leitfähigkeits- oder TDS-Kontrollen in Labors, im Außendienst und in Schulen.
- Umwelt/Landwirtschaft: Nützlich bei Nährstoff- und Düngemittelkontrollen in der Hydroponik und in der landwirtschaftlichen Industrie.
- Wasserqualitätsanalyse Für die Analyse von Hartwasser, unbehandeltem Wasser, Industrie- und Spülwasser, Trinkwasser, Abwasser, Poolwasser und eingehendem Prozesswasser. Ideal für alle Arten der Qualitätssicherung, Druckindustrie und Wasserqualitätstests
Specifications
Specifications
| Beschreibung | Tragbares pH-Messgerät |
| Enthält | AE6 pH-Wert-/ORP-Messgerät, ATC-Sonde, Gummiarmierung/Ständer, Schutzhülle, (pH-Wert-Sonde nicht im Lieferumfang enthalten) |
| Genauigkeit (Temperatur) | ±0,5 °C |
| Genauigkeit (pH) | ± 0,01 |
| Bereich (pH) | 0 bis 14 |
| Auflösung (pH) | 0,01 |
| Bereich (mV) | -1000 bis 1000 |
| Displaytyp | LCD |