Learn More
Fisherbrand™ 51 Expansion Flachbodenfläschchen aus Glas mit Verschlussstopfen
Artikelnummer. 12634235 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
3,7 mL
7,4 mL
11,1 l
25,8 ml
Höhe (metrisch):
45 mm
51 mm
65 mm
65 mm
Volumen (angloamerikanisch):
1 dr.
2 dr.
3 dr.
7 dr.
Außendurchmesser (metrisch):
15 mm
19 mm
19 mm
29 mm
Packungsgröße:
144 Stück
Artikelnummer. 12634235
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Flachbodenfläschchen mit geraden Wänden sind ideal für trockene Inhalte.
  • TITESEAL™ Fläschchen
  • Einfarbige Deckel
  • Kunststoffverschlüsse mit Hohlboden, nicht befestigt
  • Hergestellt aus 51 Expansionsborosilikatglas in Erfüllung der Anforderungen nach USP Typ I und ASTM E438, Typ I, Klasse B
Bestellinformation
Fläschchen ohne Verschlüsse verwenden Korken (separat erhältlich)
Spezifikation
Farbe Durchsichtig
Außendurchmesser (metrisch) 29 mm
Material Borosilikatglas
Sterilität Unsteril
Einwegprodukt Ja
Volumen (metrisch) 25,8 ml
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ideal für die Lagerung trockener Produkte
Volumen (angloamerikanisch) 7 dr.
Produktlinie TITESEAL
Gesamtvolumen (metrisch) 25,8 mL
Verschlussmaterial Kunststoff
Verschlusstyp Titeseal™
Höhe (metrisch) 65 mm
Zertifizierung/Konformität ASTM E438
Typ Fläschchen