Learn More
Fisherbrand™ Gel-Pipettenspitzen, 1-200 μl
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11937734 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Sterilität:
Steril
Unsteril
Verpackung:
BP
HR, 10 x 96
HRS, 10 x 96
Packungsgröße:
1000 Stück
960 Stück
Artikelnummer. 11937734
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Optimale Möglichkeit zum genauen und einfachen Beladen von Wells in der Gelelektrophorese
Zur Verwendung in der Gelelektrophorese für das präzise und einfache Laden von Wells.
  • Runde Gelbeladungsspitze
  • Leichtes Beladen von Gelen (0.6 mm)
  • Zu den Anwendungen zählen Agarose-DNA-Gele, 2-D und SDS PAGE, Kapillargele und Sequenzierung
  • Durch ein unabhängiges Labor zertifiziert
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Volumen (metrisch) 1 bis 200 μl
Gefiltert Ungefiltert
Sterilität Unsteril
Farbe Natural
Länge (angloamerikanisch) 2,75 in.
Länge (metrisch) 69 mm
Reinigungsnachweise DNAse-/RNAse-frei
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für DNA-Sequenzierungen oder das Beladen mit Elektrophoresegels
Außendurchmesser (metrisch) 0,58 mm
Format Racks
Spitzenform Gel-Beladung, Rund
Verpackung HR, 10 x 96
Menge 960/Packung
Material Polypropylen