Learn More
Fisherbrand™ Freistehende Mikrozentrifugenröhrchen mit Schraubverschlüssen
Autoklavierbares Polypropylen
Spezifikation
| Autoklavierbar | Ja |
|---|---|
| Verschlussmaterial | Polypropylen |
| Verschlusstyp | Schraube |
| Farbe | Naturfarben |
| Material | Polypropylen |
Beschreibung
Autoklavierbares Polypropylen
- Belastbar bis max. 20,000 × g
- Freistehend mit Kappe
- Große Größe mit Graduierungen
- Naturfarben
Bestellinformation
500 pro Packung, 10 Packungen pro Karton
Spezifikation
| Ja | |
| Schraube | |
| Polypropylen |
| Polypropylen | |
| Naturfarben | |
| Ja |