Learn More
Fisherbrand™ Fluorescence Rectangular Cells: Macro Cells With PTFE Lids, 4 Clear Windows
Artikelnummer. 15216043 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Menge:
2/Packung, 8 Packungen/Karton
4/Packung, 4 Packungen/Karton
Packungsgröße:
2 Stück
4 Stück
Artikelnummer. 15216043
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beinhaltet
PTFE-Deckel oder -Stopfen
Passend für Standard-Zellhalter für Spektralphotometer
  • Alle Zellen haben eine Breite von 12.5 mm
  • Verringerter Reagenzienbedarf durch Mikrozellen
  • Der Wellenlängenbereich für alle Zellen beträgt 200 bis 2500 nm.
  • Fenster aus Quarzglas für die Transmission von fernem Ultraviolett bis Infrarot
Spezifikation
Typ Fluoreszenz-Makroküvette
Kapazität (metrisch) 3000 μl
Material Quarz
Verschlussmaterial PTFE
Innenbreite (metrisch) 10 mm
Menge 2/Packung, 8 Packungen/Karton
Schichtdicke 10 mm
Wavelength Range 200 bis 2.500 nm
Höhe (metrisch) 45 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) Standard-Zellhalter für Spektralphotometer
Breite (metrisch) 12,5 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Übertragung vom fernen Ultraviolett bis zum Infrarot
Form Rechteck