Learn More
Fisherbrand™ Streifen mit 8 flachen und gewölbten Verschlüssen, Streifen mit flachen Verschlüssen
Geeignet für 96-Well-PCR-Platten und PCR-Röhrchenstreifen
55.45 € - 59.05 €
Spezifikation
Material Polypropylen
Farbe Naturfarben
Zur Verwendung mit (Geräte) 96-Well PCR-Platten oder PCR-Röhren-Streifen
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Format Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Format Preis Menge & Verfügbarkeit  
12184102
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
14230230
Streifen mit flachen Deckeln
55.45 €
250 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11859251
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
14230231
Streifen mit gewölbten Deckeln
59.05 €
250 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Geeignet für 96-Well-PCR-Platten und PCR-Röhrchenstreifen
  • Acht Verschlüsse pro Streifen
  • Fertigung im Reinraum
  • Aus nicht recyceltem Polypropylen
  • Die flachen Verschlüsse sind mit großen, gekennzeichneten Laschen zur einfachen Entfernung und Ausrichtung der Streifen versehen
Spezifikation
Spezifikation
Polypropylen
Naturfarben
96-Well PCR-Platten oder PCR-Röhren-Streifen