Learn More
Fisherbrand™ Versandbehälter für fünf Objektträger
Sicheres Versenden und Lagern von Objektträgern. Der Fisherbrand™ Versandbehälter für fünf Objektträger wird aus hochstabilem, durchsichtigem Polypropylen gefertigt; die inneren Kanäle verhindern einen Kontakt zwischen den einzelnen Objektträgern. Der Schnappdeckel gewährleistet eine sichere Aufbewahrung von Objektträgern. Praktisch und zum Einmalgebrauch.
Marke: Fisherbrand™ HS15986F
9.10 EUR gültig bis 2025-03-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Objektträger sicher versenden oder lagern. Fisherbrand™ Versandbehälter für fünf Objektträger bestehen aus besonders starkem, klarem Polypropylen mit inneren Kanälen, die verhindern, dass sich die Objektträger berühren. Schnappverschlussdeckel, um Objektträger sicher zu halten. Praktische Einwegfunktion.
- Gefertigt aus besonders starkem durchsichtigem Polypropylen
- Zur Aufnahme genormter Objektträger mit einer Größe von 75 x 25 mm
- Geschlitzte Rinnen in der Innenseite halten die Objektträger sicher voneinander getrennt und sorgen für ein einfacheres Herausnehmen
- Mit fest schließendem Schnappdeckel für eine sichere Aufbewahrung der Objektträger
- Wegwerfbar
Spezifikation
Versandmaterial für Objektträger | |
Snap-top | |
43 x 24 x 88 mm | |
Polypropylen |
5 | |
Natural | |
Standard-Objektträger | |
25 pro Packung |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Sonderangebote
- Mehrere Hersteller
-
Mehrere Hersteller
Das akademische Best Buy Book 2025
Stöbern Sie in den exklusiven Preisen für unsere akademischen KundenAktionscode: 25081Gültig bis zum: 2025-12-31
Neues Angebot Jetzt Sparen