Learn More
Fisherbrand™ Röhrchen für die Kryo-Lagerung mit Innen- und Außengewinde
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
1.2 ml
2 ml
5 ml
Gewindetyp:
Außen
Intern
Verschlussmaterial:
HDPE
Polypropylen
Packungsgröße:
100 Stück
1000 Stück
50 Stück
Beschreibung
Sie haben die Wahl zwischen Fläschchen mit Außengewinde und HDPE-Verschlüssen für aseptische Verfahren oder Fläschchen mit Innengewinde und Polypropylenverschlüssen mit Silikondichtung für eine sichere Abdichtung
- Steril; nicht autoklavierbar
- Nicht zytotoxisch, pyrogenfrei
- Mit großer weißer Beschriftungsfläche
- Graduierung in 0.5 ml-Schritten
- Geeignet für den Einsatz mit Fisherbrand Farbcodierern zur Erleichterung der Probenbestimmung
Mit Außengewinde
- Mit konischem Boden
- Aus Polyethylen hoher Dichte
- Selbststehend
- Mit Silikondichtung
- Aus Polypropylen
- Mit konischem oder rundem Boden und sternförmigem Sockel
Die Fläschchen sind nur für Forschungszwecke vorgesehen, nicht für In-vitro-Diagnosen oder Parenteralia.
Geeignet zur Aufbewahrung biologischer Stoffe in mechanischen Tiefkühlgeräten oder in der Dampfphase von flüssigem Stickstoff
Zertifizierungen
CE-Kennzeichnung
Spezifikation
Spezifikation
| Außendurchmesser (angloamerikanisch) | 0,53 in. |
| Farbe | Weiß |
| Außendurchmesser (metrisch) | 13.5 mm |
| Material | Polypropylen |
| Vorgeschlitzt | No |
| Sterilität | Steril |
| Volumen (metrisch) | 2 ml |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für die Lagerung von biologischen Materialien in mechanischen Tiefkühlern oder der Gasphase von Flüssigstickstoff |
| Höhe (angloamerikanisch) | 1,88 in. |
| Anzahl pro Karton | 10 |
| Mehr anzeigen |