Learn More
Fisherbrand™ Röhrchen für die Kryo-Lagerung mit Innen- und Außengewinde
Artikelnummer. 10858210 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
1.2 ml
2 ml
5 ml
Gewindetyp:
Außen
Intern
Verschlussmaterial:
HDPE
Polypropylen
Packungsgröße:
100 Stück
1000 Stück
50 Stück
Kryoröhrchen sind nur für die Dampfphase von flüssigem Stickstoff geeignet und dürfen nicht zur Lagerung in der flüssigen Phase von flüssigem Stickstoff verwendet werden. Ein Eintauchen der Röhrchen in der flüssigen Phase könnte zu einem Eindringen des flüssigen Gases in das Gefäß führen, was wiederum eine schnelle Verdampfung der Flüssigkeit beim Entnehmen und eine starke Explosion oder ein Austreten aus dem Röhrchen/Verschlussbereich zur Folge haben könnte.
Zur Verhinderung einer Explosion von Kryoröhrchen dürfen die Aufbewahrungsbehälter mit flüssigem Stickstoff niemals überfüllt werden. Die Röhrchen müssen vor dem Einsatz immer auf sichtbare Schäden um den Verschlussrand überprüft werden. Beim Entnehmen von Röhrchen aus der Kryolagerung immer eine Vollmaske, dicke Sicherheitshandschuhe sowie Laborschutzkleidung tragen. Die Röhrchen immer in einer biologischen Sicherheitswerkbank langsam aufwärmen lassen. Kryofläschchen dürfen niemals wiederverwendet werden.
Artikelnummer. 10858210
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Kryoröhrchen sind nur für die Dampfphase von flüssigem Stickstoff geeignet und dürfen nicht zur Lagerung in der flüssigen Phase von flüssigem Stickstoff verwendet werden. Ein Eintauchen der Röhrchen in der flüssigen Phase könnte zu einem Eindringen des flüssigen Gases in das Gefäß führen, was wiederum eine schnelle Verdampfung der Flüssigkeit beim Entnehmen und eine starke Explosion oder ein Austreten aus dem Röhrchen/Verschlussbereich zur Folge haben könnte.
Zur Verhinderung einer Explosion von Kryoröhrchen dürfen die Aufbewahrungsbehälter mit flüssigem Stickstoff niemals überfüllt werden. Die Röhrchen müssen vor dem Einsatz immer auf sichtbare Schäden um den Verschlussrand überprüft werden. Beim Entnehmen von Röhrchen aus der Kryolagerung immer eine Vollmaske, dicke Sicherheitshandschuhe sowie Laborschutzkleidung tragen. Die Röhrchen immer in einer biologischen Sicherheitswerkbank langsam aufwärmen lassen. Kryofläschchen dürfen niemals wiederverwendet werden.
Auswahl zwischen Fläschchen mit Außengewinde und HDPE-Verschlüssen für aseptische Verfahren, oder Fläschchen mit Innengewinde und PP-Verschlüssen mit Silikondichtung zum sicheren Versiegeln.
Sie haben die Wahl zwischen Fläschchen mit Außengewinde und HDPE-Verschlüssen für aseptische Verfahren oder Fläschchen mit Innengewinde und Polypropylenverschlüssen mit Silikondichtung für eine sichere Abdichtung
  • Steril; nicht autoklavierbar
  • Nicht zytotoxisch, pyrogenfrei
  • Mit großer weißer Beschriftungsfläche
  • Graduierung in 0.5 ml-Schritten
  • Geeignet für den Einsatz mit Fisherbrand Farbcodierern zur Erleichterung der Probenbestimmung
Mit Außengewinde
  • Mit konischem Boden
  • Aus Polyethylen hoher Dichte
  • Selbststehend
Mit Innengewinde
  • Mit Silikondichtung
  • Aus Polypropylen
  • Mit konischem oder rundem Boden und sternförmigem Sockel
Die Fläschchen sind nur für Forschungszwecke vorgesehen, nicht für In-vitro-Diagnosen oder Parenteralia.
Geeignet zur Aufbewahrung biologischer Stoffe in mechanischen Tiefkühlgeräten oder in der Dampfphase von flüssigem Stickstoff
Zertifizierungen
CE-Kennzeichnung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 0.53 Zoll
Außendurchmesser (metrisch) 13.5 mm
Material Polypropylen
Sterilität Steril
Volumen (metrisch) 5 ml
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für die Lagerung von biologischen Materialien in mechanischen Tiefkühlern oder der Gasphase von Flüssigstickstoff
Höhe (angloamerikanisch) 3,62 in.
Anzahl pro Karton 20
Anzahl pro Packung 50
Modell Konisch
Gewindetyp Außen
Verschlussmaterial HDPE
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Verschlusstyp Schraubverschluss
Höhe (metrisch) 92 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado