Learn More
Fisherbrand™ Elite™ Mehrkanalpipetten mit variablem Volumen
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
1 bis 10 μl
10 bis 100 μl
1 bis 10 μl
30 bis 300 μl
5 bis 50 μl
Genauigkeit:
1 bis 4,6%
1,5 bis 5%
1.3 bis 5 %
1 bis 4,6%
2,4 bis 12%
Anzahl Kanäle:
8
12
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Das neue, verbesserte ergonomische Design gewährleistet dank einer neu gestalteten Fingerauflage sowie Zeigefinger- und Handstütze maximalen Komfort
- 8- und 12-Kanalpipettierer im Volumenbereich von 1 bis zu 300 μl
- Vollständig autoklavierbar – der gesamte Pipettierer kann mit Dampf autoklaviert werden
- Extrem niedrige Kolbenkräfte für längeres ermüdungsfreies Arbeiten und ein verringertes RSI-Risiko
- Der Soft-Touch-Spitzenabwurf reduziert die erforderliche Kraft für den Spitzenabwurf um bis zu 50 %
- Ergonomisch geformter, leichter Griff für bequemen Halt und ein müheloses Aufsetzen der Spitze
- Optimale Passform mit SureOne Pipettenspitzen – beste Pipettierleistung
- Der kräftige Ausblaskolben erzeugt einen um 150 % größeren Luftdruck als herkömmliche Kolben für die Abgabe der Mikrotropfen
Spezifikation
Spezifikation
| Genauigkeit | 1,5 bis 5% |
| Kompatible Spitzen | SureOne™ Pipettierspitzen |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Zur Verwendung mit | SureOne™ Pipettenspitze |
| Anzahl Kanäle | 12 |
| Produktlinie | Elite |
| Typ | Pipette mit variablem Volumen |
| Volumen (metrisch) | 5 bis 50 μl |
| Fingerhandschuh | Ergonomisch |
| Schritten | 0,1 μl |
As part of our commitment to continuous product improvement, your delivery may contain products with some minor color variation, but their form, fit and function will not be affected. Any questions contact your sales representative.