Learn More
Fisherbrand™ Elite™ Mehrkanalpipetten mit variablem Volumen
Das neue, verbesserte ergonomische Design gewährleistet dank einer neu gestalteten Fingerauflage sowie Zeigefinger- und Handstütze maximalen Komfort
Marke: Fisherbrand™ 4682070
389.99 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24315" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Das neue, verbesserte ergonomische Design gewährleistet dank einer neu gestalteten Fingerauflage sowie Zeigefinger- und Handstütze maximalen Komfort
- Vollständig autoklavierbar – der gesamte Pipettierer kann mit Dampf autoklaviert werden
- Extrem niedrige Kolbenkräfte für längeres ermüdungsfreies Arbeiten und ein verringertes RSI-Risiko.
- Soft-Touch-Spitzenabwurf: Ein Getriebemechanismus reduziert den Kraftaufwand für den Spitzenabwurf auf 50 %.
- Ergonomisch geformter, leichter Griff für bequemen Halt und ein müheloses Aufsetzen der Spitze
- Optimale Passform mit SureOne Pipettenspitzen – beste Pipettierleistung
- Kolben mit Ausblasverfahren: Für 150 % mehr Luftdruck als bei herkömmlichen Kolben zur Abgabe von Tropfen in Mikrogröße.
Spezifikation
1 bis 4,6% | |
Autoklavierbar | |
12 | |
Pipette mit variablem Volumen | |
Ergonomisch |
SureOne™ Pipettierspitzen | |
SureOne™ Pipettenspitze | |
Elite™ | |
30 bis 300 μl | |
1 μl |
Videos
-
Talking Points - Fisherbrand Elite Pipetten
-
Talking Points - Fisherbrand Elite Pipettors
-
Fisherbrand Elite pipettors