Learn More
Fisherbrand™ Elite™ Mehrkanalpipetten mit variablem Volumen
Das neue, verbesserte ergonomische Design gewährleistet dank einer neu gestalteten Fingerauflage sowie Zeigefinger- und Handstütze maximalen Komfort
Marke: Fisherbrand™ 4682050
413.21 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24315" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Das neue, verbesserte ergonomische Design gewährleistet dank einer neu gestalteten Fingerauflage sowie Zeigefinger- und Handstütze maximalen Komfort
- 8- und 12-Kanalpipettierer im Volumenbereich von 1 bis zu 300 μl
- Vollständig autoklavierbar – der gesamte Pipettierer kann mit Dampf autoklaviert werden
- Extrem niedrige Kolbenkräfte für längeres ermüdungsfreies Arbeiten und ein verringertes RSI-Risiko
- Der Soft-Touch-Spitzenabwurf reduziert die erforderliche Kraft für den Spitzenabwurf um bis zu 50 %
- Ergonomisch geformter, leichter Griff für bequemen Halt und ein müheloses Aufsetzen der Spitze
- Optimale Passform mit SureOne Pipettenspitzen – beste Pipettierleistung
- Der kräftige Ausblaskolben erzeugt einen um 150 % größeren Luftdruck als herkömmliche Kolben für die Abgabe der Mikrotropfen
Spezifikation
1,5 bis 5% | |
Autoklavierbar | |
12 | |
Pipette mit variablem Volumen | |
Ergonomisch |
SureOne™ Pipettierspitzen | |
SureOne™ Pipettenspitze | |
Elite™ | |
5 bis 50 μl | |
0,1 μl |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Videos
-
Talking Points - Fisherbrand Elite Pipetten
-
Talking Points - Fisherbrand Elite Pipettors
-
Fisherbrand Elite pipettors
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Präzision an Ihren Fingerspitzen
Liquid Handling mühelos meistern.Aktionscode: 24122Gültig bis zum: 2025-04-13
Tage
12Stunden
22Minuten
55Sekunden
54Neues Angebot Sparen Sie bis zu 92%