Learn More
Fisherbrand™ Elite™ Mehrkanalpipetten mit variablem Volumen
GREENER_CHOICE
Das neue, verbesserte ergonomische Design gewährleistet dank einer neu gestalteten Fingerauflage sowie Zeigefinger- und Handstütze maximalen Komfort
Marke:  Fisherbrand™ 4682040
513.95 EUR gültig bis 2025-04-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24122" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11855772
  • 541.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 10-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Das neue, verbesserte ergonomische Design gewährleistet dank einer neu gestalteten Fingerauflage sowie Zeigefinger- und Handstütze maximalen Komfort
  • 8- und 12-Kanalpipettierer im Volumenbereich von 1 bis zu 300 μl
  • Vollständig autoklavierbar – der gesamte Pipettierer kann mit Dampf autoklaviert werden
  • Extrem niedrige Kolbenkräfte für längeres ermüdungsfreies Arbeiten und ein verringertes RSI-Risiko
  • Der Soft-Touch-Spitzenabwurf reduziert die erforderliche Kraft für den Spitzenabwurf um bis zu 50 %
  • Ergonomisch geformter, leichter Griff für bequemen Halt und ein müheloses Aufsetzen der Spitze
  • Optimale Passform mit SureOne Pipettenspitzen – beste Pipettierleistung
  • Der kräftige Ausblaskolben erzeugt einen um 150 % größeren Luftdruck als herkömmliche Kolben für die Abgabe der Mikrotropfen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
2,4 bis 12%
Autoklavierbar
12
Pipette mit variablem Volumen
Ergonomisch
3 Jahre
SureOne™ Pipettierspitzen
SureOne™ Pipettenspitze
Elite™
1 bis 10 μl
0,02 μl
Videos
  • Talking Points - Fisherbrand Elite Pipettors and SureOne Pipettor Tips (DE)
    Extrem niedrige Kolbenkräfte für längeres ermüdungsfreies Arbeiten und ein verringertes RSI-Risiko.
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 2:01
    Loaded: 0.00%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 2:01
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
    • en (Main), selected
    Talking Points - Fisherbrand Elite Pipetten
  • Talking Points - Fisherbrand Elite Pipettors and SureOne Pipettor Tips (EN)
    Extremely low plunger forces work longer without fatigue and reduce the risk of RSI.
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:57
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:57
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
    • en (Main), selected
    Talking Points - Fisherbrand Elite Pipettors
  • Fisherbrand - Elite pipettors
    Improved ergonomic design provides newly designed finger rest and index finger and hand support for maximum comfort.
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 1:19
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 1:19
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
    • en (Main), selected
    Fisherbrand Elite pipettors
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Name des Produkts
Fisherbrand™ Elite™ Mehrkanalpipetten mit variablem Volumen > 1 bis 10 μl