Learn More
Fisherbrand™ Easy Reader™ Konische Zentrifugenröhrchen aus Polypropylen
Aufgedruckte schwarze Skala sichert genaues Ablesen.
Marke:  Fisherbrand™ 431042
109.23 EUR gültig bis 2024-11-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21683" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11765075
  • 164.00 € / 500 Stück
Verfügbar ab: 21-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Fisherbrand™ Easy Reader™ Konische Zentrifugenröhrchen aus Polypropylen, verfügbar in verschiedenen Größen, zeichnen sich durch eine hervorragende Beständigkeit gegen Chemikalien aus. Aufgedruckte schwarze Skala sichert genaues Ablesen.
  • Pyrogenfrei
  • Konischer Boden
  • Große Beschriftungsfläche
  • Sterile und unsterile Ausführungen
  • Mit schwarzer Skala und weißer Beschriftungsfläche
  • 15 ml-Röhrchen mit in 0.5 ml-Schritten unterteilter Skala von 2 bis 14.5 ml
  • 50 ml-Röhrchen mit in 5 ml-Schritten unterteilter Skala von 5 bis 50 ml
Bestellinformation
In Schaumstoffracks oder Beuteln verpackt erhältlich
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
95 kPa
Klar
Polypropylen
500
Manschette
Steril
119 mm
Konisch
Weiße Beschriftungsfläche
0,5 mL
12.000 × g
0,7 in.
15 ml
Schwarze Graduierung und weiße Beschriftungsfläche
50
Der empfohlene Betriebstemperaturbereich für Polypropylen und PET ist identisch (0 bis 40 °C)
Konisch
0,50 oz.
Stecker
17 mm
Zentrifugenröhrchen