Learn More
Fisherbrand™ Tropfball
Erleichtern Sie sich das Dispensieren mit Fisherbrand Tropfbällen.Diese Bälle aus Naturkautschuk sind in zwei Größen erhältlich, um den Laborkomfort zu erhöhen.
59.64 €
Spezifikation
Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
---|---|
Farbe | Blau |
Zur Verwendung mit | Pasteurpipette, kleinvolumige Pipette, Medizintropfer |
Material | Silikonkautschuk |
Modell | Saugbalg |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
12397579
![]() |
Fisherbrand™
HS20629A |
1 ml |
59.64 €
24 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
Beschreibung
Erleichtern Sie sich das Dispensieren mit Fisherbrand Tropfbällen.Diese Bälle aus Silikon-Gummi sind in zwei Größen erhältlich, um den Laborkomfort zu erhöhen.
- Aus Naturkautschuk.
- 1 ml-Kapazität, 43 L x 13 mm AD (5 mm Lochdurchmesser)
- Entwickelt für die Verwendung mit Pasteur-Pipetten, kleinen Pipetten und medizinischen Tropfern
Spezifikation
Nicht autoklavierbar | |
Pasteurpipette, kleinvolumige Pipette, Medizintropfer | |
Saugbalg | |
Tropfball |
Blau | |
Silikonkautschuk | |
1 | |
Pasteurpipetten, kleinvolumige Pipetten und Medizintropfer |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Tropfball