Learn More
Fisherbrand™ Einweg-Kopfhaube aus Polypropylen
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Farbe:
Blau
Packungsgröße:
1000 Stück
Größe:
24 in.
Beschreibung
Einmalverschluss gewährleistet grundlegenden Schutz
- Einwegprodukt
- 14 gsm Polypropylen
- Durchmesser: 21 in. (53.3 cm) oder 24 in. (60.9 cm)
- Latexfrei
- Auswahl zwischen Blau und Weiß
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Polypropylen |
| Farbe | Blau |
| Einwegprodukt | Ja |
| Größe (angloamerikanisch) | 21 in. |
| Größe (metrisch) | 53.3 cm |
| Durchmesser (angloamerikanisch) | 21 in. |
| Durchmesser (metrisch) | 53.3 cm |