Learn More
Fisherbrand™ Einweg-Röhrchen aus Flintglas mit einfachem Ende
Speziell ausgeglüht, um Brüche am Spannungspunkt zu vermeiden
35.96 € - 121.00 €
Spezifikation
Material | Flintglas |
---|---|
Einwegprodukt | Ja |
Zur Verwendung mit | Speziell getempert für geringere Bruchgefahr an Stresspunkten |
Markertyp | Keine |
Verpackung | Tablett |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Länge (metrisch) | Kapazität (metrisch) | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Länge (metrisch) | Kapazität (metrisch) | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10022253
|
Fisherbrand™
60P14-958-A |
6 mm | 50 mm | 1 ml | 1000 Packung |
121.00 €
1000 Stück |
Verfügbar ab: 14-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15145134
|
Fisherbrand™
60B14-958-C |
12 mm | 75 mm | 6 mL | 250/Tablett | N/A | ||||||
15125134
|
Fisherbrand™
60C14-958-D |
13 mm | 100 mm | 10 mL | 250/Tablett | N/A | ||||||
15135134
|
Fisherbrand™
60D14-958-E |
15 mm | 85 mm | 11 ml | 250/Tablett |
121.00 €
1000 Stück |
Verfügbar ab: 26-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15115134
|
Fisherbrand™
60A14-958-B |
10 mm | 75 mm | 4 mL | 250/Tablett | N/A | ||||||
15155134
|
Fisherbrand™
60E14-958-F |
16 mm | 100 mm | 15 mL | 250/Tablett | N/A | ||||||
15175134
|
Fisherbrand™
60F14-958-G |
16 mm | 125 mm | 19 mL | 250/Tablett | N/A | ||||||
15195282
|
Fisherbrand™
60G14-958-H |
16 mm | 150 mm | 23 mL | 250/Tablett | N/A | ||||||
15165134
|
Fisherbrand™
60K14-958-J |
18 mm | 150 mm | 28 mL | 125/Tray | N/A | ||||||
Beschreibung
Speziell getempert für geringere Bruchgefahr an Stresspunkten
- Runder Boden
- Schutz vor Schnitten dank glatter Ober- und Unterseite
Bestellinformation
Auf Tabletts verpackt
Spezifikation
Flintglas | |
Speziell getempert für geringere Bruchgefahr an Stresspunkten | |
Tablett | |
KIM-KAP |
Ja | |
Keine | |
Unsteril | |
Einweg-Zellkulturröhrchen |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Einweg-Röhrchen aus Flintglas mit einfachem Ende