Learn More
Fisherbrand™ Einweg-Röhrchen aus Borosilikatglas mit Gewinde
Mit oder ohne Markierungspunkte lieferbar
Marke:  Fisherbrand™ FS73770-16150
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11577423
  • 646.00 € / 1000 Stück
Verfügbar ab: 13-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Erhältlich mit oder ohne Beschriftungsfläche
  • Runder Boden
  • Ohne Verschlüsse
Bestellinformation
Lieferung in Schrumpffolien-Einlegetabletts mit 500 St.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
USP Typ I, ASTM E 438 Typ I, Klasse B
150 mm
Ja
Keine
15-415
16 mm
Einweg-Zellkulturröhrchen
20 mL
Borosilikatglas
Für Gewebekulturarbeiten und allgemeine bakteriologische Anwendungen
Tablett
Unsteril
Nicht enthalten