Learn More
Fisherbrand™ Einweg-Röhrchen aus Borosilikatglas mit Gewinde
Beschreibung
Erhältlich mit oder ohne Beschriftungsfläche
- Runder Boden
- Ohne Verschlüsse
Bestellinformation
Lieferung in Schrumpffolien-Einlegetabletts mit 500 St.
Spezifikation
USP Typ I, ASTM E 438 Typ I, Klasse B | |
100 mm | |
Ja | |
Keine | |
13-415 | |
13 mm | |
Einweg-Zellkulturröhrchen |
8 mL | |
Borosilikatglas | |
Für Gewebekulturarbeiten und allgemeine bakteriologische Anwendungen | |
Tablett | |
Unsteril | |
Nicht enthalten |