Learn More
Fisherbrand™ Einweg-Röhrchen aus Borosilikatglas mit Gewinde
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
8 mL
12 mL
16 mL
20 mL
25 ml
30 ml
36 mL
Länge (metrisch):
100 mm
125 mm
150 mm
Markertyp:
Beschriftungsfläche
Keine
Gewindegröße:
13-415
15-415
18-415
Packungsgröße:
1000 Stück
500 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | ASTM E438, Typ I, Klasse B |
| Beschreibung | Teströhrchen |
| Kapazität (metrisch) | 25 ml |
| Länge (metrisch) | 125 mm |
| Material | Borosilikatglas |
| Einwegprodukt | Ja |
| Zur Verwendung mit | Gewebekultur, Bakteriologie, klinische Chemie, Bluttypisierung und Kreuzprobenverfahren.; Verfahren in den Bereichen Gewebekultur, Bakteriologie, klinische Chemie, Bluttypisierung und Kreuzproben. |
| Markertyp | Beschriftungsfläche |
| Verpackung | Tablett; In Schrumpffolie eingewickelte Verpackungen |
| Menge | 500/Packung |
| Mehr anzeigen |