Learn More
Fisherbrand™ Einweg-Röhrchen aus Borosilikatglas mit Gewinde
Artikelnummer. 11537423 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
8 mL
12 mL
16 mL
20 ml
25 ml
30 ml
36 mL
Länge (metrisch):
100 mm
125 mm
150 mm
Markertyp:
Beschriftungsfläche
Keine
Gewindegröße:
13-415
15-415
18-415
Packungsgröße:
1000 Stück
500 Stück
Artikelnummer. 11537423
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Mit oder ohne Markierungspunkte lieferbar
Erhältlich mit oder ohne Beschriftungsfläche
  • Runder Boden
  • Ohne Verschlüsse
Bestellinformation
Lieferung in Schrumpffolien-Einlegetabletts mit 500 St.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ASTM E438, Typ I, Klasse B
Kapazität (metrisch) 20 ml
Länge (metrisch) 150 mm
Material Borosilikatglas
Einwegprodukt Ja
Zur Verwendung mit Für Gewebekulturarbeiten und allgemeine bakteriologische Anwendungen
Markertyp Beschriftungsfläche
Verpackung Tablett
Gewindegröße 15-415
Sterilität Unsteril
Durchmesser (metrisch) 16 mm
Verschlusstyp Nicht enthalten
Produkttyp Einweg-Zellkulturröhrchen