Learn More
Fisherbrand™ Einweg-Röhrchen aus Borosilikatglas mit Schraubverschluss aus Polypropylen
Artikelnummer. p-196656
Click to view available options
Länge (metrisch):
100 mm
125 mm
150 mm
Durchmesser (metrisch):
13 mm
16 mm
20 mm
Menge:
1000 Packung
250/Tablett
500/Tablett
Packungsgröße:
1000 Stück
500 Stück
Artikelnummer. 11527413
Marke: Fisherbrand™ 73750M99
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die chemische Stabilität und biologische Inertheit von hartem Borosilikatglas zu einem ähnlichen Preis wie bei Wegwerfröhrchen
Sorgt für chemische Stabilität und biologische Inertheit von hartem Borosilikatglas zu einem Preis wie bei Wegwerfröhrchen
  • Schraubverschluss aus naturfarbenem Polypropylen ohne Einlage
  • Mit Beschriftungsfläche
Optimal für Gewebekulturen, Bakteriologie, klinische Chemie, Blutgruppenbestimmung und Kreuzproben
Bestellinformation
Verpackt in Tabletts mit 250 oder 500 Stück
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Verschlussfarbe Naturfarben
Verschlussmaterial Polypropylen
Beschreibung Teströhrchen
Kapazität (metrisch) 12 ml
Länge (metrisch) 100 mm
Material Borosilikatglas
Einwegprodukt Ja
Zur Verwendung mit Gewebekultur, Bakteriologie, klinische Chemie, Bluttypisierung und Kreuzprobenverfahren.; Verfahren in den Bereichen Gewebekultur, Bakteriologie, klinische Chemie, Bluttypisierung und Kreuzproben.
Enthält Kappe
Markertyp Beschriftungsfläche
Verpackung Tablett; In Schrumpffolie eingewickelte Verpackungen
Menge 1000 Packung
Sterilität Unsteril
Durchmesser (metrisch) 16 mm
Verschlusstyp Schraubverschluss
Produkttyp Einweg-Zellkulturröhrchen