Learn More
Fisherbrand™ Einweg-Röhrchen aus Borosilikatglas mit einfachem Ende
Verwenden Sie diese Röhrchen für Gewebekulturen und Anwendungen in der klinischen Chemie. Fisherbrand™ Einweg-Röhrchen aus Borosilikatglas mit einfachem Ende bestehen aus Borosilikatglas, um Änderungen des pH-Werts und Kontaminanten, die aus Kalknatronglas ausgelaugt werden können, zu verringern.
Marke: Fisherbrand™ 60A14-961-25
34.36 EUR gültig bis 2024-10-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21661" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Hergestellt aus Borosilikatglas zur Reduzierung von pH-Veränderungen und Kontaminanten, die aus Kalknatronglas ausgelaugt werden können. Diese Einwegröhrchen aus Borosilikatglas eignen sich perfekt für Gewebekulturen und Anwendungen in der klinischen Chemie.
- Mit Außendurchmessern von 10 und 12 mm lieferbar
- Folienverpackt in Boxen mit 125 oder 250, um Kontamination oder Bruch zu vermeiden
Spezifikation
Klar | |
4 mL | |
Borosilikatglas | |
Für Gewebekulturen und die klinische Chemie | |
Ja | |
Autoklavierbar | |
10 mm | |
Einweg-Zellkulturröhrchen |
Glatt | |
75 mm | |
Ja | |
Eingeschweißtes Tablett | |
Unsteril | |
Nein | |
KIM-KAP |