Learn More
Fisherbrand™ Einweg-Röhrchen aus Borosilikatglas mit einfachem Ende
Artikelnummer. 11507413 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
4 mL
6 mL
10 mL
13 mL
15 ml
19 ml
23 ml
28 ml
36 mL
55 mL
Länge (metrisch):
75 mm
85 mm
100 mm
125 mm
150 mm
Durchmesser (metrisch):
10 mm
12 mm
13 mm
15 mm
16 mm
18 mm
20 mm
25 mm
Packungsgröße:
1000 Stück
500 Stück
Artikelnummer. 11507413
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Verwenden Sie diese Röhrchen für Gewebekulturen und Anwendungen in der klinischen Chemie. Fisherbrand™ Einweg-Röhrchen aus Borosilikatglas mit einfachem Ende bestehen aus Borosilikatglas, um Änderungen des pH-Werts und Kontaminanten, die aus Kalknatronglas ausgelaugt werden können, zu verringern.
Hergestellt aus Borosilikatglas zur Reduzierung von pH-Veränderungen und Kontaminanten, die aus Kalknatronglas ausgelaugt werden können. Diese Einwegröhrchen aus Borosilikatglas eignen sich perfekt für Gewebekulturen und Anwendungen in der klinischen Chemie.
  • Mit Außendurchmessern von 10 und 12 mm lieferbar
  • Folienverpackt in Boxen mit 125 oder 250, um Kontamination oder Bruch zu vermeiden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Klar
Ausführungsart Glatt
Kapazität (metrisch) 55 mL
Länge (metrisch) 150 mm
Material Borosilikatglas
Einwegprodukt Ja
Zur Verwendung mit Für Gewebekulturen und die klinische Chemie
Verpackung Eingeschweißtes Tablett
Eingefasst Ja
Sterilität Unsteril
Autoklavierbar Autoklavierbar
Graduated Nein
Durchmesser (metrisch) 25 mm
Verschlusstyp KIM-KAP
Produkttyp Einweg-Zellkulturröhrchen