Learn More
Fisherbrand™ Einweg-Aluminiumschalen mit geriffelten Seiten
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
20 mL
60 mL
75 mL
200 mL
500 mL
Innendurchmesser (metrisch) oben:
43 mm
62 mm
64 mm
109 mm
180 mm
Innendurchmesser (metrisch) Basis:
40 mm
46 mm
59 mm
77 mm
137 mm
Packungsgröße:
1000 Stück
50 Stück
Description
Fisherbrand™ Einweg-Aluminium-Schalen mit geriffelten Seiten sind kostengünstig genug für den einmaligen Gebrauch und eignen sich als Verdampfungs- und Allzweck-Schalen
Größere Schalen eignen sich hervorragend für die Lebensmittelverarbeitung.
- Aus leichtem Aluminium
- Flacher Boden
- Geriffelte oder leicht gerillte Seiten
- Gebördelter Rand
Specifications
Specifications
| Bodenform | Flach |
| Kapazität (metrisch) | 60 mL |
| Einwegprodukt | Einwegprodukt |
| Material | Aluminium |
| Form | Rund |
| Typ | Wägeschale |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Verwendbar als Abdampf- und Allzweckschalen |
| Innendurchmesser (metrisch) Basis | 59 mm |
| Innendurchmesser (metrisch) oben | 64 mm |
| Durchmesser (metrisch) | 59 mm (Innensockel), 64 mm (innenliegendes Oberteil) |