Learn More
Fisherbrand™ Dispenser-Spitzen für Handystep™ S Mehrfachdispenser
Hergestellt aus hochwertigen, reinen Kunststoffen für die Verwendung mit vielen Standard-Wiederholpipetten in einer Vielzahl von Anwendungen.Die Spitzen werden ohne chemische Zusätze hergestellt, um eine Kontamination der Reagenzien zu verhindern.
192.00 € - 276.00 €
Spezifikation
Gefiltert | Ungefiltert |
---|---|
Farbe | Durchscheinend |
Einwegprodukt | Single-use |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Die meisten Mehrfach-Pipettenmodelle (siehe Beschreibung) |
Graduierungen | Bedruckt |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Sterilität | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Sterilität | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17433573
|
Fisherbrand™
13-668-711 |
38 ml | Steril |
276.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 23-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17823172
|
Fisherbrand™
13-668-712 |
1 mL | Steril |
192.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 23-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17833172
|
Fisherbrand™
13-668-714 |
2.5 mL | Steril |
192.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 23-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Hergestellt aus hochwertigen, reinen Kunststoffen für die Verwendung mit allen Standard-Wiederholpipetten in einer Vielzahl von Anwendungen.Die Spitzen werden ohne chemische Zusätze hergestellt, um eine Kontamination der Reagenzien zu verhindern.
25 ml- und 50 ml-Spitzen erfordern einen Adapter; ein wiederverwendbarer Adapter wird in jedem Paket mit 25 ml- und 50 ml-Spitzen beigelegt.
- Die Präzisionsdichtung zwischen Kolben und Zylinder sorgt für einen reibungslosen Betrieb, erhöhte Genauigkeit und Präzision.
- Die erweiterte Kolbenkonstruktion minimiert das Totvolumen und maximiert die Flüssigkeitsnutzung
- Hergestellt vollständig aus qualitativ hochwertigem, reinem Polyethylen hoher Dichte und Polypropylen (Kolben mit 0,1 ml Spitze ist Flüssigkristallpolymer-LCP)
- Steril oder unsteril erhältlich
Passend beispielsweise für diese Pipettenmodelle:
- BRAND™ HandyStep™, HandyStep™ S, HandyStep™ electronic, HandyStep™ Touch, HandyStep™ Touch S
- Alle vorherigen Fisherbrand Mehrfachpipetten
- USA Scientific Mehrfachpipette
- Starlab RepeatOne
- Bel-Art Roxy-M
- Labnet Labpette R
- Corning Step-R
- Capp Rhythm, Capp Rio
- Nichiryo NichiMate Stepper
- Rainin AutoRep M, Auto Rep S, AutoRep E
- Gilson Repetman
- VWR Mehrfachpipette
- Ritter Repette
- D-Lab Stepmate
- Scilogex-Repeater
Spezifikation
Ungefiltert | |
Single-use | |
Bedruckt |
Durchscheinend | |
Die meisten Mehrfach-Pipettenmodelle (siehe Beschreibung) |