Learn More
Fisherbrand™ Aufbewahrungsbehälter für Kryoröhrchen
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11798029 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Aufnahmevermögen:
1,2 bis 2 ml-Kryoröhrchen mit Gewinde
5-ml-Fläschchen
Packungsgröße:
24 Stück
4 Stück
Artikelnummer. 11798029
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Geeignet für Ultratiefkühllagerungen von Kryoröhrchen mit Innen- oder Außengewinde
Geeignet für Ultratiefkühllagerungen von Kryofläschchen mit Innen- oder Außengewinde
  • Aufbewahrungsbehälter aus weißem Polycarbonat mit 81 Plätzen
  • Für den Einsatz in mechanischen Tiefkühlgeräten sowie Dewaren mit flüssigem Stickstoff
  • Die Abdeckung ist zur Bestandsverwaltung mit einem nummerierten Gitter der Größe 9 x 9 bedruckt
  • Stapelbar
  • Autoklavierbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Weiß
Material Polycarbonat
Form Quadratisch
Typ Aufbewahrungsbox für Kryoröhrchen
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für die Lagerung von Kryoröhrchen mit Innen- und Außengewinde bei extrem niedrigen Temperaturen
Aufnahmevermögen 5-ml-Fläschchen
Röhrchen-Array 9 x 9
Abmessungen (L x B x H) 5,25 x 5,25 x 3,75 in. (13,3 x 13,3 x 9,5 cm)
Länge (angloamerikanisch) 5,25 in.
Länge (metrisch) 13,3 cm
Breite (angloamerikanisch) 5,25 in.
Breite (metrisch) 13,3 cm
Höhe (angloamerikanisch) 3,75 in.
Höhe (metrisch) 9,5 cm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.