Learn More
Fisherbrand™ Braunglasfläschchen mit Gewinde, Klasse B
Artikelnummer. p-204671 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
1.8 ml
3,7 mL
30 ml
Höhe (metrisch):
35 mm
45 mm
95 mm
Außendurchmesser (metrisch):
12 mm
15 mm
25 mm
Volumen (angloamerikanisch):
0.5 dr.
1 dr.
8 dr.
Packungsgröße:
144 Stück
576 Stück
Artikelnummer. 10388283
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Beinhaltet
Schwarze Phenolharz-Schraubverschlüsse mit weißen Gummieinsätzen
Universalfläschchen für lichtempfindliche Materialien
  • Aus bernsteinfarbigem Borosilikatglas Typ I, Klasse B
  • Autoklavierbar
  • Schwarzer Schraubverschluss
  • Weiße Gummiauskleidung
  • Die Kappen sind separat verpackt.
Bestellinformation
Die Verschlüsse sind separat verpackt.
Spezifikation
Klassifikation B
Material (Auskleidung) Naturkautschuk
Farbe Bernsteinfarben
Außendurchmesser (metrisch) 12 mm
Material Borosilikatglas
Sterilität Unsteril
Einwegprodukt Ja
Volumen (metrisch) 1.8 ml
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für Allzweckröhrchen und lichtempfindliche Materialien
Volumen (angloamerikanisch) 0.5 dr.
Gesamtvolumen (metrisch) 1.8 mL
Verschlussmaterial Phenolharz
Autoklavierbar Autoklavierbar
Verschlusstyp Schraubverschluss
Höhe (metrisch) 35 mm
Typ Fläschchen
Verschlussgröße 22-400