Learn More
Fisherbrand™ Transparente Glasfläschchen, Klasse A, mit Gewinde und angebrachten Kappen: Poly-Seal™ PE-Konuseinlage
Artikelnummer. p-4909195 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
4 ml
8 ml
12 ml
16 ml
24 ml
25 ml
30 ml
Höhe (metrisch):
48 mm
60 mm
63 mm
68 mm
73 mm
88 mm
94 mm
Außendurchmesser (metrisch):
15 mm
17 mm
19 mm
21 mm
23 mm
25 mm
28 mm
Verschlussgröße:
13 bis 425
15-425
18-400
20-400
22-400
24-400
Packungsgröße:
144 Stück
72 Stück
Artikelnummer. 11547733
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beinhaltet
Aufgesetzte schwarze Schraubverschlüsse aus Phenol
Mit Poly-Seal Konuseinlagen aus Polyethylen niedriger Dichte
Mit Poly-Seal Konus-Auskleidung aus Polyethylen mit niedriger Dichte
  • Allzweckfläschchen
  • Aus braunem Borosilikatglas Typ I, Klasse A
  • Die kurzen Fläschchen gewährleisten dank ihrer niedrigen Form eine höhere Stabilität und bessere Lagerung
  • Verpackung in unterteilten Tabletts
Compliance
Entsprechen den Normen ASTM™ Typ I, Klasse A und USP Typ I
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Klassifikation A
Material (Auskleidung) LDPE
Farbe Durchsichtig
Außendurchmesser (metrisch) 19 mm
Material Borosilikatglas
Sterilität Unsteril
Einwegprodukt Ja
Volumen (metrisch) 12 ml
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für allgemeine Anwendungen
Volumen (angloamerikanisch) 3 dr.
Produktlinie Poly-Seal
Gesamtvolumen (metrisch) 12 mL
Verschlussmaterial Phenolharz
Verschlusstyp Schraubverschluss
Höhe (metrisch) 68 mm
Zertifizierung/Konformität ASTM, USP Typ I
Typ Fläschchen
Verschlussgröße 15-425