Learn More
Fisherbrand™ Zertifiziert reine braune Packer-Weithalsflaschen
Beschreibung
Ideale für die Lagerung lichtempfindlicher trockener Pulver. Die Fisherbrand™ bernsteinfarbenen Boston-Weithals Apothekerflaschen mit Reinheitszertifikat bestehen aus braunem Natronglas.
- Weite Öffnung, Braunglas
- Nach EPA-Richtlinien von halbflüchtigen Stoffe, Pestiziden, PCBs und Metallen gereinigt
- Mit weißen Verschlusskappen aus Polypropylen mit PTFE-beschichteter Einlage aus geschäumtem Polyethylen
Zertifizierungen
Jede Charge ist mit einem Analysenzertifikat versehen.
Spezifikation
Spezifikation
Fassungsvermögen | 2,02 oz., 60 ml |
Kapazität (metrisch) | 60 ml |
Kapazität (angloamerikanisch) | 2,02 oz. |
Reinigung | EPA-Richtlinien |
Farbe | Bernsteinfarben |
Material | Kalknatronglas |
Länge (metrisch) | 39mm |
Menge | 24/Packung |
Verschlussfarbe | Weiß |
Auskleidungsmaterial | PTFE |
Mehr anzeigen |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Dokumentation
Scientific Resources
Brochures
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Das akademische Best Buy Book 2025
Stöbern Sie in den exklusiven Preisen für unsere akademischen KundenAktionscode: 25081Gültig bis zum: 2025-12-31