Learn More
Fisherbrand™ Braune Boston-Rundflaschen, mit Reinheitszertifikat
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
250 ml
1000 ml
Beschreibung
Optimal für die Lagerung von Lösungsmitteln, Chemikalien und Proben. Fisherbrand™ braune Boston-Rundflaschen mit Reinheitszertifikat sind aus braunem Natronglas gefertigt.
- Enghalsflasche
- Nach EPA-Richtlinien von halbflüchtigen Stoffe, Pestiziden, PCBs und Metallen gereinigt
- Mit weißen Verschlusskappen aus Polypropylen mit PTFE-beschichteter Einlage aus geschäumtem Polyethylen
Zertifizierungen
Jeder Charge liegt ein Analysenzertifikat bei.
Spezifikation
Fassungsvermögen | 1000 ml (33.81 oz.) |
Kapazität (metrisch) | 1000 ml |
Kapazität (angloamerikanisch) | 33.81 oz. |
Reinigung | EPA-Richtlinien |
Farbe | Bernsteinfarben |
Material | Glas |
Verschlussfarbe | Weiß |
Zertifizierung/Konformität | Analysenzertifikat |
Form | Rund |
Produkttyp | Runde Boston-Flasche |