Learn More
Fisherbrand™ Zellspatel [Drigalskispatel]
Bruchsichere und wiederverwendbare Verteiler aus Polypropylen sind in zwei Größen erhältlich: Stabbreiten von 30 und 60 mm
32.00 € - 34.16 €
Spezifikation
Autoklavierbar | Ja |
---|---|
Material | Polypropylen |
Produkttyp | Zellenverteiler |
Produktcode | Marke | Farbe | Sterilität | Größe (angloamerikanisch) | Größe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Sterilität | Größe (angloamerikanisch) | Größe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
15635467
|
Fisherbrand™
0810012 |
Blau | Steril | 1,18 in. | 3 cm |
34.16 €
25 Stück |
Verfügbar ab: 30-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15645467
|
Fisherbrand™
0810013 |
Gelb | Steril | 2.36 Zoll | 6 cm |
32.00 €
25 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
|||
Beschreibung
Bruchsichere und wiederverwendbare Verteiler aus Polypropylen sind in zwei Größen erhältlich: Stabbreiten von 30 und 60 mm
- Verwenden Sie 30 mm breite Verteiler für vorgefertigte Doppelplatten; 60 mm für vorbereitete Platten von 100 bis 150 mm
- Autoklavierbar
Bestellinformation
Steril (einzeln verpackt) oder unsteril erhältlich
Spezifikation
Ja | |
Polypropylen | |
Zellenverteiler |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Zellspatel [Drigalskispatel]