Learn More
Bel Art™ C-förmige Bleiringe für Kolben
Artikelnummer. 11342234 Alle ansehen SP Scienceware Produkte
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
4,31 cm
5,1 cm
5,58 cm
7,11 cm
Außendurchmesser (metrisch):
7.62 cm
8.89 cm
10.16 cm
11,43 cm
Zur Verwendung mit (Geräte):
1.000 bis 4.000 ml-Kolben
500 bis 2000 ml Kolben
Kolben von 125 bis 500 ml
Kolben von 250 bis 1000 ml
Gewicht (metrisch):
230 g
450 g
680 g
900 g
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11342234
Marke: Bel Art™ F183081000
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Passen genau um Kolben mit seitlichen Schlauchanschlüssen. Bel Art C-förmige Bleiringe für Kolben sind in vier Kombinationen mit unterschiedlichen Durchmessern und Gewichten lieferbar.
  • Schläuche müssen nicht mehr entfernt werden
  • Die Bleiringe sind zum Schutz der Glasbehälter mit Vikem-Vinyl beschichtet
  • Die Ringe sind flexibel und können auseinandergebogen werden, damit sie auch auf breitere Gefäße passen
Spezifikation
Enthält Ring Only
Produkttyp Zubehör
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Farbe Hellgrün
Aufnahmevermögen Flasks (250 to 1000 mL)
Material Blei
Positionen 1
Form Circular
Einschübe None
Stapelbar Yes, When Empty
Sterilität Non-sterile
Zur Verwendung mit (Geräte) Kolben von 250 bis 1000 ml
Länge (metrisch) 86 mm
Breite (metrisch) 86 mm
Höhe (metrisch) 16 mm
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 2 in.
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 3,5 in.
Außendurchmesser (metrisch) 8.89 cm
Innendurchmesser (metrisch) 5,1 cm
Gewicht (angloamerikanisch) 1 lb.
Gewicht (metrisch) 450 g